Merck
P3C010C00
Millipore
Pellicon® 3カセット、Ultracel® メンブレン付き
filtration area 88 cm2, NMWCO 10 kDa
別名:
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® 10 kDa Membrane, C Screen, 88 cm2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
品質水準
特徴
holdup volume 1.5 mL (in feed channel)
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
テクニック
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
H
0.8 cm (0.33 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
ろ過面積
88 cm2
膜面積
88 cm2
重量分析抽出物
≤1500 mg/m2
Matrix
Ultracel® (Membrane)
ポアサイズ
10 kDa NMWCO
pH
2-13
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pellicon® 3フィルトレーションデバイスは、現在の高力価の治療用抗体ならびに操作圧や温度が高く苛性洗浄剤が使用される厳しい条件のろ過プロセスに最適な最先端の高性能カセットです。’
Ultracel®メンブレンを備えるPellicon® 3カセットは、治療用タンパク質(モノクローナル抗体など)や組換え・非組換えタンパク質のろ過のために設計されています。
このP3C010C00 Pellicon® 3 限外ろ過デバイスは、孔径が10 kDa NMWCO、ろ過面積が88 センチメートル2、PLCGCメンブレン使用、寸法が2.4 cm(高さ) x 17.8 cm(幅)x 20.6 cm(長さ)です。
特徴および利点
  • 頑丈 & 確実 – さらに厳しくなった現在のろ過プロセスに最適
  • 高性能 – 卓越した分解能、収率、背圧抵抗を発揮
  • 最適な産物回収 – 実績のあるメンブレンテクノロジーを利用
  • ボイドフリーテクノロジー – 最先端のメンブレンが実質的にあらゆる分離に対応
  • 無欠陥、高い接着性 – Ultracel®は微小孔性の基材上に形成された複合膜を使用
  • 自動製造 – 無敵の性能、一貫性、信頼性を実現
  • 簡単な設置 & 手入れ – シンプルな設置とメンテナンス
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
アナリシスノート
重量分析抽出物:制御された室温で水に24時間浸漬後
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3C010C00:
試験成績書(COA)