Merck
PBVK02510
Millipore
PESメンブレンフィルター、500 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 25 mm
別名:
限外ろ過ディスク、500 kDa NMW
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
500 kDa NMWCO
物質:
polyethersulfone membrane
フィルタ直径:
25 mm
ろ過面積:
4.1 cm2
物質
polyethersulfone membrane
品質水準
メーカー/製品名
Biomax®
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
フィルタ直径
25 mm
ろ過面積
4.1 cm2
ポアサイズ
500 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
アプリケーション
500 kDa NMWL、Biomaxポリエーテルスルホン、直径25 mm
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PBVK02510:
試験成績書(COA)