安全性情報
PLCGC10205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high recovery purification
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
物質
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
品質水準
ろ過面積
20 cm2
膜L×W
20 cm × 20 cm
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
10 kDa NMWCO
アプリケーション
industrial qc (particle separation)
輸送温度
ambient
詳細
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PLCGC
アプリケーション
Ultrafiltration, high recovery purification
法的情報
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PLCGC10205:
試験成績書(COA)