物質
regenerated cellulose membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Ultracel®
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
フィルタ直径
76 mm
ろ過面積
41.8 cm2
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
100 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
限外ろ過メンブレンは通常、セルロース製またはポリエーテルスルホン(PES)製です。選択する材料はサンプルの適合性に大きく依存し、メンブレンの種類は性能に大きな影響を及ぼします。保持されるマクロ溶質(macrosolute)の分子量(MW)が、メンブレンの名目上の分子量カットオフ(NMWCO)を決定します。ダイアフィルトレーション技術では、効率的なバッファー交換のため、遠心分離装置またはAmicon®攪拌式セルなどの圧力駆動型装置において限外ろ過メンブレンを使用しています。限外ろ過メンブレンは、サンプル濃縮およびバッファー交換に使用できるため、透析チューブよりも優れています。これにより、サンプルの移し替えを減らし、サンプルロスを抑えることができます。
アプリケーション
限外ろ過ディスク、100 kDa NMWは以下の用途に使用されています:
- Millipore撹拌式限外ろ過セル(MSUC)において、グルコースオキシダーゼ(GO)に触媒されるグルコース/グルコン酸(GA)変換に
- Amicon®撹拌式セルモデル8200とともに大量培養の微生物細胞外小胞(EV)分離に
- ポリドパミン(pDA)で修飾した酸化鉄コアシェルナノ粒子(IONP)の合成に
関連事項
先発品:14442AM
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLHK07610:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ester Junko Tomotani et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 121-124, 149-162 (2005-05-27)
Glucose oxidase (GO) (EC 1.1.3.4) was used as catalyst for oxidizing glucose into gluconic acid utilizing a 10-mL Bioengineering Enzyme Membrane Reactor or a 400-mL Millipore Stirred Ultrafiltration Cell (MSUC) coupled with a Millipore UF membrane (cutoff of 100 kDa)
Ruihua Li et al.
Chemosphere, 243, 125391-125391 (2019-11-30)
In this study, novel lignin-based flocculant (LBF) was prepared in recycling of papermaking sludge. And LBF combined with polyaluminum chloride (PAC) was used in the coagulation/ultrafiltration combined process. Effects of polymer types, pH and ultrafiltration time on the membrane fouling
Nimisha Singh et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(2) (2019-01-27)
Polydopamine (pDA)-modified iron oxide core-shell nanoparticles (IONPs) are developed and designed as nanovectors of drugs. Reactive quinone of pDA enhances the binding efficiency of various biomolecules for targeted delivery. Glutathione disulfide (GSSG), an abundant thiol species in the cytoplasm, was
Carolina Coelho et al.
Bio-protocol, 10(2), e3502-e3502 (2020-01-20)
Extracellular vesicles (EVs) are produced by all domains of life including Bacteria, Archaea and Eukarya. EVs are critical for cellular physiology and contain varied cargo: virulence factors, cell wall remodeling enzymes, extracellular matrix components and even nucleic acids and metabolites.