メーカー/製品名
Specialty Media
EmbryoMax®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
輸送温度
liquid nitrogen
詳細
MEF支持細胞のプレーティング
手順:
1.PMEF支持細胞を融解する前に、プレート/フラスコをゼラチン溶液でコーティングします。
2.PMEFバイアルを37°Cの水槽に入れて素早く融解し、15 mLチューブ(10 mLの温かいPMEF支持細胞培地がすでに含まれている)に移します。チューブをゆっくり反転させて分散させてから、300 xgで4~5分間遠心分離します。
3.上清を除去してから、温かいPMEF支持細胞培地中で細胞ペレットを再懸濁します。
4.プレート/フラスコからゼラチン溶液を除去し、マウスESプロトコルガイドの表4.1で推奨されている濃度でPMEF支持細胞懸濁液を分注します。
5.PMEF支持細胞を37°Cで5% CO2により培養します。マウスESプロトコルガイドの図4A、BおよびCを、正しいPMEFの濃度と外観を推定するためのガイドとして
使用してください。ゼラチン処理したプレートは、12~14日間使用できます。
細胞株の説明
包装
物理的形状
保管および安定性
法的情報
免責事項
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PMEF-CFL:
試験成績書(COA)
資料
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
プロトコル
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.