Merck
PVC502500
Millipore
PVC Membraneフィルター、5.0 μm孔径
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophobic
別名:
PVCメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
5.0 μm pore size
80 % porosity
物質:
PVC membrane
plain filter
white filter
特徴:
hydrophobic
フィルタ直径:
25 mm
厚さ:
50 μm
無菌性:
non-sterile
物質
PVC membrane
plain filter
white filter
認証
in accordance with NIOSH 5700
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
2.9 L/min-cm2 air flow rate
フィルタ直径
25 mm
厚さ
50 μm
ポアサイズ
5.0 μm pore size
80 % porosity
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:PVC5
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)メンブレンは、シリカ、カーボンブラック、金属、石英微粒子などを分析するための空気モニタリング用途において、ASTM、NIOSH、およびOSHAによって指定されています。
•高純度医療グレードPVC製のフィルター
•シリカ、カーボンブラック、石英微粒子を分析するための空気モニタリングに使用
•5.0 µmフィルターを用意
特長・利点:
•高品質、医療グレードのPVCポリマー
•PVCは非吸湿性のため、重量分析は湿気による影響を受けない
用途:
シリカ、金属、石英を含む粒子状汚染物質の空気モニタリング
アプリケーション
  • 空気モニタリング
  • 粒子分析
  • シリカ粒子分析