Merck
RTTP04700
Millipore
ポリカーボネートメンブレンフィルター、1.2 μm孔径
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
別名:
Isoporeメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
1.2 μm pore size
14.7 % porosity
物質:
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
47 mm
厚さ:
24 μm
無菌性:
non-sterile
物質
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Isopore
Millipore
パラメーター
0.024 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
フィルタ直径
47 mm
厚さ
24 μm
重量分析抽出物
<1%
屈折率
n/D 1.6
Matrix
Isopore
ポアサイズ
1.2 μm pore size
14.7 % porosity
泡立ち点
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isoporeメンブレンは、ポリカーボネート製のトラックエッチドスクリーンフィルターで、光学顕微鏡や電子顕微鏡を用いた空気中汚染物質やその他の微粒子の分析に推奨されます。孔径が精密で孔サイズが一貫しているため、サンプルの正確なサイズ分離が可能です。Isoporeメンブレンフィルターは、空気モニタリング、落射蛍光顕微鏡法、走化性分析法に有用です。
アプリケーション
  • 走化性
  • バイオアッセイ
  • 細胞学
  • 空気モニタリング
  • マイクロプラスチック分析
Isoporeメンブレンフィルターは、以下に使用されています:
  • 魚の切り身のホモジネート懸濁液をろ過してマイクロプラスチックサンプルを採取するため
  • シアノバクテリアAcaryochloris細胞のろ過
  • チタン粒子のろ過
特徴および利点
  • Isoporeメンブレンは、低いバックグラウンド干渉を示します。
  • 高い粒子保持力が計数と分析を容易にします。
  • 非吸湿性のため、サンプル分析時間が短縮されます。
  • 半透明材料です。
  • 茶色も選択できます。
注意
高圧蒸気滅菌後に流量の低下が生じる場合があります。
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Amy L Gallagher et al.
Genome biology and evolution, 10(6), 1484-1492 (2018-06-01)
Variation in genome content is a potent mechanism of microbial adaptation. The genomes of members of the cyanobacterial genus Acaryochloris vary greatly in gene content as a consequence of the idiosyncratic retention of both recent gene duplicates and plasmid-encoded genes
Quantifying microplastic translocation from feed to the fillet in European sea bass Dicentrarchus labrax.
Sinem Zeytin et al.
Marine pollution bulletin, 156, 111210-111210 (2020-06-09)
Junxiong Qiu et al.
Biomaterials science, 8(11), 3147-3163 (2020-05-05)
Aseptic loosening (AL) caused by wear particles released from implant surfaces is one of the main causes for the failure of artificial joints, which is initiated by macrophage inflammatory responses. Emerging evidence suggests that the member of a broad-complex, tramtrack
資料
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.