主要文書
S7105
Sigma-Aldrich
ApopTag反応バッファー
ApopTag Reaction Buffer is intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection.
別名:
ApopTag Buffer, Reaction Buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
品質水準
メーカー/製品名
ApopTag
Chemicon®
テクニック
activity assay: suitable (apoptosis)
輸送温度
dry ice
詳細
ApopTag反応バッファーは、アポトーシス細胞の検出時に断片化されたDNAの3′-OH末端を標識する際に使用することを目的としています。Apoptag In Situアポトーシス検出キット(カタログ番号:S7100、S7101、S7111、S7165)。
提供資材
各バイアルには、1 mLのApopTag反応バッファーが含まれています。
ApopTagは、Serologicals Companyの登録商標です。
アプリケーション
提供資材
各バイアルには、1 mLのApopTag反応バッファーが含まれています。
警告と注意:
ApopTag反応バッファーには、バッファーとしてカコジル酸カリウム(ジメチルアルシン酸)が含まれています。 この物質は飲み込むと有害です。皮膚と眼への接触を避け(手袋、眼鏡を着用)、接触した部位はすぐに洗ってください。
使用方法
以下のとおり、標識用混合物を調製します:
77 μL ApopTag 反応バッファー
33μL ApopTag TdT酵素(S7107またはキット構成要素 # 03)
よく混合し氷上に置きます。 この試薬は事前に調製でき、氷上で6時間まで保存できます。 反応バッファー - TdT酵素混合物は、完全なApopTagマニュアルの「ワーキング強度のTdT酵素の使用」ステップですぐに使用できる状態です。
保管および安定性
-15°C~-25°Cで保存することをお勧めします。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3