Merck
SCC038
Sigma-Aldrich
ヒト脂肪間葉系幹細胞
Human Adipose Mesenchymal Stem Cells (MSCs) are isolated from human adipose tissue and are cryopreserved at P2 to ensure optimal phenotype and the highest viability and plating efficiency.
別名:
Fat Mesecnhymal Stem Cells, Human Adipose Derived MSCs, Human Adipose Stromal Stem Cell, Human Adipose Stromal Stem Cells, hADSCs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
由来生物
human
品質水準
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
cell differentiation: suitable
入力
sample type mesenchymal stem cell(s)
輸送温度
dry ice
詳細
EMD Millipore’のヒト脂肪間葉系幹細胞(MSC)は、ヒト脂肪組織から単離され、最適な表現型、最高の生存率およびプレーティング効率を保証するために、P2 で凍結保存されています。 ヒト脂肪 MSC の各ロットは、単一ドナーのヒト吸引脂肪組織に由来します。 これらの細胞は、接着細胞単層として増殖し、またin vitroで強い伸長能を示しながら含脂肪細胞、骨芽細胞、および軟骨細胞を含む複数の細胞系統への分化能を維持します。 EMD Millipores’ のヒト脂肪 MSC は、インテグリン CD29、マトリックス受容体 CD44、CD105、間質細胞関連マーカー CD73、CD90、CD166 などの適切な MSC マーカーを一様に発現します。 この細胞は、造血系マーカー CD14、CD31、CD34、CD45 陰性です。
構成
1) 1X106 生存可能ヒト脂肪間葉系幹細胞:(カタログ番号 SCC038)。液体窒素中で保存してください。
保管および安定性
ヒト脂肪間葉系幹細胞は、液体窒素中で保存してください。細胞は、細胞表面マーカー発現や分化能に大きな影響を与えることなく、少なくとも 3 回の継代(または 10 回以上の集団倍加)が可能です。
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCC038:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xun Xu et al.
MRS communications, 11(4), 425-431 (2021-07-15)
Toll-like receptor (TLR) can trigger an immune response against virus including SARS-CoV-2. TLR expression/distribution is varying in mesenchymal stromal cells (MSCs) depending on their culture environments. Here, to explore the effect of periodic thermomechanical cues on TLRs, thermally controlled shape-memory
Yavuz Emre Arslan et al.
Biotechnology progress, 35(4), e2814-e2814 (2019-04-10)
In this study, we aimed at generating 3-dimensional (3D) decellularized bovine spinal cord extracellular matrix-based scaffolds (3D-dCBS) for neural tissue engineering applications. Within this scope, bovine spinal cord tissue pieces were homogenized in 0.1 M NaOH and this viscous mixture
Shuntaro Yamada et al.
Journal of tissue engineering, 12, 20417314211019375-20417314211019375 (2021-07-16)
The fatal determination of bone marrow mesenchymal stem/stromal cells (BMSC) is closely associated with mechano-environmental factors in addition to biochemical clues. The aim of this study was to induce osteogenesis in the absence of chemical stimuli using a custom-designed laminar
資料
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
すべて表示
プロトコル
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.