Merck
SCM121
Sigma-Aldrich
OsteoMAX-XF分化培地
Defined Xeno-Free osteogenesis differentiation medium that is specially formulated to readily differentiate human mesenchymal stem cells (MSCs) into mature osteocytes as assessed by alizarin red & alkaline phosphatase staining.
別名:
Osteocyte differentiation media, Osteogenesis Media, Osteogenesis media, Osteocyte differentiation media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
品質水準
形状
liquid
メーカー/製品名
OsteoMAX-XF
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
輸送温度
dry ice
詳細
骨は、2つの細胞型の協調的な活性を必要とする継続的なリモデリングプロセスを受けています。破骨細胞は骨基質を分解し、骨芽細胞はコラーゲン、カルシウム、リンなどのミネラルを沈着させて新しい骨を形成します。破骨細胞と骨芽細胞の活性のバランスが、骨の質量と密度を決定します。閉経後女性に多くみられる、加齢に伴い骨量が大幅に減少する現象である骨粗鬆症や、骨脆弱症としても知られる骨形成不全など、骨の疾患の多くは、骨芽細胞や破骨細胞の調節不良によるものと考えられます。したがって、骨形成の基礎となる分子機構、すなわち新しい骨が形成される過程を理解することはきわめて重要です。
間葉系幹細胞(MSC)は、いくつかの間葉系細胞系列に分化する能力を有する、接着性多能性前駆細胞の自己複製集団と定義されます。MSCは成人の骨髄、脂肪組織、臍帯血から単離されており、in vitroで胚性幹細胞や誘導多能性幹細胞から生成することができます。規定のin vitroアッセイにおいて、MSCは、骨、軟骨、脂肪、腱、筋肉の組織を形成する系統特異的細胞に容易に分化することが示されています。
EMD Millipore社のOsteoMAX-XF分化培地は、ヒト間葉系幹細胞を、アリザリンレッドおよびアルカリホスファターゼ染色により評価できる、骨形成系列(骨細胞)に容易に分化するように特別に配合されています。この独自の配合は、新規の幹細胞分化プロトコルを発見するために特別に開発された、特許取得済みのビーズベースのコンビナトリアル技術であるPlasticells社のCombiCultTMを用いて開発されました。
特長・利点
-無血清、ゼノフリー(Xeno-Free)限定培地製剤
-標準的な組織培養系において、迅速かつ強固で効率の高い石灰化と骨結節形成を、分化7日以内に達成することが可能。
EMD Millopore社のOsteoMAX-XF分化培地を用いて、一般に骨髄由来間葉系幹細胞から80%の成熟骨細胞を取得。骨形成分化の効率は、間葉系幹細胞の供給源と質に応じて、またプロトコルの変更が導入された場合、変動する可能性があります。
構成
1.OsteoMAX-XF基礎培地(部品番号:CS210596)。 90 mL基礎培地入り1ボトル。
2.OsteoMAX-XF添加剤(10倍濃縮)(部品番号:CS210597)。 10倍濃縮添加剤10 mL入り1ボトル。
保管および安定性
OsteoMAX-XF基礎培地: (部品番号:CS210596)は、使用する直前まで-20℃で保存してください。 受領日から4か月以内に使用してください。 溶解したら、2~8°Cの暗所で最長6か月間冷蔵保存できます。
OsteoMAX-XF添加剤(10倍濃縮): (部品番号:CS210597)は、使用する直前まで-20℃で保存してください。 受領日から4か月以内に使用してください。 溶解したら、基礎培地に添加剤を加えて十分に混合し、0.22 umステリカップフィルターを用いてろ過滅菌してください。 添加剤を加えたろ過済み完全培地は、2~8℃の暗所で短期間保存可能ですが、7日以内に使用する必要があります。 長期保存には、添加剤入りろ過済み完全培地を適切なワーキング容量に分注し、-20℃で保存してください。 活性レベルに影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Jan Code
SCM121:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
プロトコル
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.