Merck
SCR530
Sigma-Aldrich
STEMCCA Constitutive Polycistronic (OKSM) Lentivirus Reprogramming Kit
The STEMCCA Constitutive Polycistronic Lentivirus Kit contains high titer polycistronic lentivirus & Polybrene transfection reagent that have been validated for the generation of mouse & human induced pluripotent stem cells.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.81
品質水準
メーカー/製品名
STEMCCA
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
輸送温度
dry ice
詳細
The STEMCCA Constitutive Polycistronic (OKSM) Lentivirus Kit contains high titer polycistronic (OKSM) lentivirus and Polybrene transfection reagent that have been validated for the generation of mouse and human induced pluripotent stem cells from mouse embryonic fibroblasts (MEFs) and human foreskin fibroblasts (HFFs), respectively. The STEMCCA vector is comprised of the transcription factors Oct-4, Klf4, SOX-2, and c-Myc (OKSM), separated by the self-cleaving 2A peptide and IRES sequences (Sommer CA, 2009). The use of a single polycistronic lentiviral vector significantly improves reprogramming efficiencies and reduces the number of viral integrations.
構成
1. EF1α-STEMCCA (OKSM) Lentivirus: (Part number CS204279) Three (3) vials containing 15 µL of high titer lentivirus.
2. Polybrene Transfection Reagent: (Part number TR-1003-50UL) One (1) vial containing 50 µL of 10 mg/mL stock.
品質
Tested to confirm the generation of iPS cells from p3 mouse embryonic fibroblasts and p6 human foreskin fibroblasts. Other cell types have not been tested and thus similar results can not be guaranteed.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.