Merck
SLHA025
Millipore
Millex® MCE syringe filter
0.45 µm, 25 mm diameter, Millex-HA mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
別名:
disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.45 μm pore size
0.45 μm
H:
25 mm
直径:
25 mm
ろ過面積:
3.9 cm2
容量:
100 mL
無菌性:
non-sterile
物質:
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
物質
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
25 mm
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
容量
100 mL
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm pore size
0.45 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Filter Code: HA
アプリケーション
水溶液の清澄化
包装
バルク, 非滅菌
物理的形状
Color Code: 透明 入口/透明 出口
その他情報
Directions for Use
  • Organism Retention: Once sterilized, can be used as a sterilizing filter for aqueous solutions
  • Mode of Action: Filtering
  • Application: General laboratory analysis
  • Intended Use: Clarifying small volumes of aqueous solutions
  • Instructions for Use: SLHA025NB: Please refer to Instructions for Use section of Millex® syringe filter user guide
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SLHA025NB:
SLHA02510:
SLHA025NK:
試験成績書(COA)