主要文書
SQPAKFINM1
Milli-Q
SQPAK Finalフィルター
For bacteria- and particulate-free ultrapure water. Use with ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
品質水準
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください
SQPAK Finalフィルターを使用しているため、採水ポイントで高品質の超純水(タイプ1)を採取できます。
純水製造技術では、>0.22 µmの細菌および粒子を除去する、精密ろ過フィルターを使用します。
Milli-Q® SQ 200/200PおよびSQ 240C/240CVシステムなどのMilli-Q® SQ 2Series構成の超純水採水モジュール用。
アプリケーション
SQPAK Finalフィルターは、化学分析および微生物検査などのラボ用途に有用です。
特徴および利点
  • ただひねるだけで簡単に交換可能
  • 6ヵ月ごとの交換が推奨されます。
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過
  • 用途:一般的なラボでの分析
  • 使用目的:純水製造
  • 使用方法:この製品は、0.22 μmの滅菌グレードメンブレンを通してろ過した水を供給します。超純水・純水製造装置ユーザーガイドの項を参照してください。
  • 保管:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Milli-Q®SQ 2シリーズ超純水・純水製造装置の説明用動画を視聴し、ユーザーマニュアルをダウンロードしてください。設定と稼働がすぐにできます。装置、アクセサリー、カートリッジ、サービスをオンラインで購入できます。(日本国内未対応)
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
関連コンテンツ
超純水製造装置の新しいカタチをご覧ください。コンセントを備えた実験台であれば18.2 MΩ∙cmの超純水をいつでも採水できます。安定した品質。シンプル。コンパクト。スケールアップが簡単。Greener Alternative Product (環境に配慮した代替製品)。オンラインで購入。(日本国内未対応)
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.