Merck
SX0004700
Millipore
スウィネクスフィルターホルダー
Swinnex Filter Holder, 47mm
別名:
Polypropylene filter holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
品質水準
認証
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
メーカー/製品名
Swinnex®
パラメーター
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
テクニック
pressure filtration: suitable
L
5.4 cm
直径
5.8 cm (2.3 in.)
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
13.8 cm2
プレフィルター直径
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
フィッティング
1/4 in. NPT inlet connection thread(s)
1/4 in. male NPT inlet fitting (with female Luer slip interior)
female Luer outlet slip
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Sterifil Aseptic System
輸送温度
ambient
詳細
シリンジフィルターを自作しましょう!スウィネクスフィルターホルダーが、皆様のアプリケーションに最適なメンブレンのタイプと直径を選択できる柔軟性をもたらします。除菌のために、メンブレンを装着したままでスウィネクスフィルターホルダーを高圧蒸気滅菌できます。小容量の液体はシリンジで採水してウルトラクリーニングまたは滅菌し、大容量をろ過する場合はライン内に装着してください。
特徴および利点:
•3種類のサイズで幅広い処理容量に対応します
•除菌のためにフィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌できます
SX0001300 スウィネクスフィルターホルダー、13 mm
SX0002500 スウィネクスフィルターホルダー、25 mm
SX0004700 スウィネクスフィルターホルダー、47 mm
交換用パーツ
SX0001301 13 mmスウィネクスフィルターホルダー用シリコン製ガスケット
SX0002501 25 mmスウィネクスフィルターホルダー用シリコン製ガスケット
XX2702510 サポートスクリーン、25 mm、ポリプロピレン製
XX1104715 サポートスクリーン、47 mm、ポリプロピレン製
XX1104707 スウィネクス47 mmフィルターホルダー用Oリング(5-329)、シリコン製
SX0004701 スウィネクス47 mmフィルターホルダー用ベースOリング、シリコン製
SX00047RK スウィネクス47 mmフィルターホルダー用交換パーツキット
原理
圧力
調製ノート
滅菌法
フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
法的情報
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.