詳細
- このCO2トラップ付きベントフィルターは、高感度で保管された純水を環境中の汚染物質から保護するように設計されています。汚染物質としては、主にラボの空気中の二酸化炭素、微粒子、微生物および揮発性有機化合物などがあります。
- ベントフィルターには、貯蔵中の純水の品質を劣化させる可能性のある気中浮遊汚染物質を除去するために慎重に選択された精製担体を組み合わせて組み込んでいます。
- フィルターのカートリッジはポリプロピレン、ポリエーテルスルホンおよびスチレン-アクリロニトリル樹脂で構成され、ジクロロメタン(DCM)を用いないプロセス後に慎重に組み立てます。
- 最適な結果を得るために、ベントフィルターは年2回交換する必要があります。
- Milli-Q® CLX 7000装置シリーズの貯水タンクに使用。
アプリケーション
ベントフィルターが、気中浮遊汚染物質からの保護を高めます。
特徴および利点
- 貯蔵タンクの水質が必要とされるCLRW基準の水質を維持することを保証。
ベントフィルターは以下のものを備えています:
- タンク内の微粒子や細菌を阻止する0.65 μm疎水性フィルター。
- 二酸化炭素を除去するためのソーダ石灰。
- 揮発性有機物を吸収するための活性炭。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany