主要文書
TANKSQ050
Milli-Q
Milli-Q® SQ XL 50Lタンク
Store & protect up to 50 L pure RO water for frequent daily usage and direct feed of instruments & equipment
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
57 kg operating weight (125.7 lb)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H × W × depth
70.6 cm (27.8 in.) × 40 cm (15.7 in.) × 41.5 cm (16.3 in.)
tank volume × W × depth
50 L
適合性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
詳細
Milli-Q® SQ 2Seriess超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください
Milli-Q® SQ 50 Lタンクは、日常の頻回な使用およびオートクレーブ、ウォーターバス、ディッシュウォッシャーなどのラボ設備への直接給水のため、最大50 L貯水できる専用タンクです。
このタンクには、Gravityバルブディスペンサーと高流量バルブが備わっており、ラボの装置に直接給水できます。
このタンクは、Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置でご用意した6つのプリセット構成のうちの1つであるMilli-Q® SR 240XLシステムの一部として利用できます。これらのシステムにより、ユーザーは独自の判断でラボのニーズの進化に適合させることが可能です。
構成
提示される価格は、あくまで上記のカタログ番号に対応する現状の価格であり、価格は予告なくいつでも変更される場合があります。
このカタログ番号にはMilli-Q® SR 240XLシステムは含まれていません。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Milli-Q®SQ 2シリーズ超純水・純水製造装置の説明用動画を視聴し、ユーザーマニュアルをダウンロードしてください。設定と稼働がすぐにできます。装置、アクセサリー、カートリッジ、サービスをオンラインで購入できます。(日本国内未対応)
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
関連コンテンツ
超純水製造装置の新しいカタチをご覧ください。コンセントを備えた実験台であれば18.2 MΩ∙cmの超純水をいつでも採水できます。安定した品質。シンプル。コンパクト。スケールアップが簡単。Greener Alternative Product (環境に配慮した代替製品)。オンラインで購入。(日本国内未対応)
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.