Merck
UFC30DV00
Millipore
Ultrafree®遠心フィルター、0.5 mLサンプル容量
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
別名:
Centrifuge filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
holdup volume 5 μL
メーカー/製品名
Ultrafree®
パラメーター
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
テクニック
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
45 mm
直径
10.6 mm
ろ過面積
0.2 cm2
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.65 μm pore size
アプリケーション
sample preparation
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:DVPP
フィルタータイプ:精密ろ過
アプリケーション
固定アングル微量遠心機ローター w/最大 12,000xg
孔径0.65 µm、親水性PVDF、容量0.5 mL、非滅菌
物理的形状
色コード:紫
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nobuo Watanabe et al.
PloS one, 14(9), e0222331-e0222331 (2019-09-26)
Podoplanin, a transmembrane glycoprotein, is overexpressed in certain types of tumors and induces platelet aggregation by binding to C-type lectin-like receptor 2 (CLEC-2) on the platelet membrane. Activated platelets release granule components, which in turn, trigger epithelial-mesenchymal transition and confer