Merck
UFC40LH25
Millipore
Ultrafree®遠心フィルター、2 mLサンプル容量
pore size 0.45 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
別名:
Centrifuge filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
holdup volume 10 μL
メーカー/製品名
Ultrafree®
パラメーター
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
テクニック
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
77 mm
直径
16.3 mm
ろ過面積
0.8 cm2
ポアサイズ
0.45 μm pore size
アプリケーション
sample preparation
輸送温度
ambient
詳細
Ultrafree®-MC(0.5 mL)およびUltrafree-CL(2 mL)遠心デバイスは、生物学的水溶液から微粒子を除去するために使用される使い捨てフィルターです。これらのデバイスには2種類の処理容量があり、高速ろ過を行い再現性を高くするためにさまざまな微孔性メンブレン(0.1~5.0 µm)を使用しています。滅菌済みのユニットもあります。1.5 mLチューブ(-MC)および15 mLチューブ(–CL)用の固定アングルローターで使用してください。
•0.1~5.0 µmの5種類の孔径
•滅菌済みのユニットも使用可能
•高速ろ過および高い再現性
•1.5 mLチューブ用の固定アングルローターで使用してください。
アプリケーション
•水溶性サンプルおよび一部の溶媒ベースのサンプルからの粒子と沈殿物の除去
•タンパク質および核酸溶液での使用に理想的
フィルタータイプ:精密ろ過
アプリケーション
固定アングルローター(15 mL)w/最大5,000 x g
孔径0.45 µm、親水性PTFE、容量2 mL、非滅菌
物理的形状
カラーコード:赤
法的情報
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany