主要文書
YY2209064
Millipore
サポートスクリーン、90 mm、ステンレス鋼
Accessories for filter holders for sample preparation.
別名:
Stainless steel support
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
stainless steel
品質水準
直径
90 mm
適合性
for use with Filter Holder 90 mm, stainless steel
輸送温度
ambient
詳細
廃棄するサンプルには、イソプロパノール、アセトン、キシレンなどの揮発性物質が含まれていますか?そうであれば、米国環境保護庁(EPA)から毒性指標浸出法(TCLP)測定装置として承認された、ZHE(Zero Head Space Extractor)有害廃棄物ろ過システムをご利用ください。
このシステムは、完全に組み立てられていない限り加圧できないため、誤って “ピストンを押して” ユニット外に押し出すことがなくなり、安全な動作が保証されています。手動ベントモードと自動ベントモードの両方を選択できます。
特長&利点:
•可動ピストン設計により空気を導入せずにフィルターを加圧できます
•揮発性物質の消失を防ぎます
•手動ベントモードと自動ベントモード
•このシステムは、完全に組み立てられていない限り加圧できないため、誤って「ピストンを押して」ユニット外に押し出すことがなくなります
アプリケーション:
US EPA(米国環境保護庁) 抽出試験(EP)、毒性試験および毒性特性抽出試験
有害廃棄物システム
YT30090HW Millipore ZHE 有害廃棄物システム
交換部品
XX2702512 2 方向バルブ、1/8 インチ、NPTM、ステンレス鋼
XX6700010 シリンダー O リング 3
XX6700024 ベント/リリーフバルブ、9 バール
XX6700104 ストリートエルボ、1/4 インチ NPTF to M
YT3009001 O リング・ワイパーシール付きピストン
YT3009002 フィッティングルアー 1/8 インチ NPTF
YT3009003 ピストン O リング、ワイパーシール
YT3009013 クイックディスコネクト Swagelok(メス)
YT3009014 クイックディスコネクト Swagelok(オス)
YY2209064 サポートスクリーン 90 mm、ステンレス鋼
YY2209068 O リング、2-235、90 mm、フルオロエラストマー
YY2214257 ハンドノブ
付属品
XX6700P05 分注用圧力容器、5 L
YT3009015 ZHE タイトシリンジ、50mL
YT3009016 ZHE テドラーバッグ、1 リットル
コネクターキット部品
XX3002567 アダプター、1/8 インチ NPTF to M ルアーロック、クロムメッキ
XX6700024 ベント/リリーフバルブ、9 バール
XX6700030 クイックリリースニップル & カップリング、1/4 インチ NPTM
XX6700125 六角ニップル、1/4 インチ NPTM 51 mm、ステンレス鋼
XX6702507 チューブアダプター、1/4 インチ NPTM to 1/4 インチチューブ
XX6702508 チューブ、外径 6 mm x 3 m、ポリプロピレン
YT3009013 クイックディスコネクト Swagelok(メス)
YY1301015 圧力ゲージ、0–7 バール
YY2029348 ボールバルブ、1/4 インチ NPTF、ステンレス鋼