Merck
11699075001
Roche
Nylon Membranes for Colony and Plaque Hybridization
別名:
membrane
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
UNSPSCコード:
41105339
NACRES:
NA.54
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
包装
pkg of 50 discs (82 mm diameter)
品質水準
メーカー/製品名
Roche
ディスク直径
82 mm
保管温度
20-25°C
詳細
Nylon membrane is a circular, uncharged, microporous, amphoteric, ultra-pure nylon 66 membrane on a polyester support. It has a durable structure with consistent transfer rate.
Surface Properties: Pore size of 1.2 μm. Surface contains 50% amino and 50% carboxyl groups.
アプリケーション
  • The membrane discs are specifically suited for:Nonradioactive screening of phage or cosmid libraries with digoxigenin-labeled probes followed by detection with highly sensitive chemiluminescent or chromogenic substrates
  • Hybridization with biotinylated or radioactive probes
  • It has been used in the colony immunoblotting technique.
その他情報
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K P Karey et al.
Analytical biochemistry, 178(2), 255-259 (1989-05-01)
Western blotting of low molecular weight (Mr) acidic and basic isoelectric point (pI) proteins was studied to optimize detection sensitivities. Radioiodinated epidermal growth factor (EGF, Mr 6045, pI 4.4), transforming growth factor type alpha (TGF alpha, Mr 5623, pI 6.8)