安全性情報
03-0660
Sigma-Aldrich
牛脂
CP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
CP
利用可能性
available only in Japan
WGK
WGK 1
引火点(°F)
606.2 °F
引火点(℃)
319 °C
適用法令
Jan Code
03-0660-5-500ML-J:
試験成績書(COA)