Merck
30-0050
Sigma-Aldrich
タルク
CP
別名:
含水ケイ酸マグネシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3MgO·4SiO2·H2O
CAS番号:
分子量:
379.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
CP
形状
solid
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
O.O=[Mg].O=[Mg].O=[Mg].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O
InChI
1S/3Mg.4O2Si.H2O.3O/c;;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;;1H2;;;
InChI Key
FPAFDBFIGPHWGO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30-0050-5-500G-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Counterpoint: should thoracoscopic talc pleurodesis be the first choice management for malignant pleural effusion? No.
Richard W Light
Chest, 142(1), 17-19 (2012-07-17)
A Ciuche et al.
Chirurgia (Bucharest, Romania : 1990), 107(2), 206-212 (2012-06-21)
Malignant pleuro-pericardial effusions (MPPEs) are a common problem in the treatment of patients with cancer and may occur with any malignancy. Between 01.01.1998 -31.12.2008 we conducted a retrospective study. During this period of time 46 patients were diagnosed and treated
Treatment options for malignant pleural effusions: patient preference does matter.
Nick A Maskell
JAMA, 307(22), 2432-2433 (2012-05-23)
Management of recurrent malignant pleural effusions: an ever-recurring issue?
Fabien Maldonado et al.
Chest, 142(6), 1696-1696 (2012-12-05)
Consider talc too in poorly controlled asthma and unexplained bronchiolitis.
Andrew R L Medford
Chest, 143(1), 278-279 (2013-01-02)