Merck
10107BC
Millipore
1-2 Test® Kit
suitable for Immuno-diffusion assays for Food and Beverages applications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NA.85
製品名
1-2 Test®,
認証
AOAC® 989.13 (OMA)
製品種目
1-2 Test®
シェルフライフ
6‑13 mo.
包装
pkg of 72
メーカー/製品名
1-2 Test®
BioControl Systems 10107-72
入力
food(s)
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
保管温度
2-8°C
適合性
Salmonella spp.
詳細
The 1-2 Test is a rapid qualitative method for the detection of motile Salmonella in foods, food ingredients and environmental samples. It is based on the observation of Salmonella immobilized in motility medium by polyvalent H (flagellar) antibodies. Immobilization of motile Salmonella results in development of well-defined band of cells ImmunoBand. As an AOAC Official Method of Analysis, the 1-2 Test is one of the simplest rapid methods available for the detection of Salmonella.
アプリケーション
AOAC Official Method 989.13
特徴および利点
No equipment required to read the results
構成
  • Test Units
  • Antibody
  • Iodine-Iodide solution
  • Test trays
原理
The assay incorporates immunodiffusion technology to provide accurate and rapid results following a simple 1 or 2 step enrichment protocol. If present,Salmonella move through the motility media as Salmonella -specific antibodies diffuse into the media from the opposite direction. The antibodies bind to the target Salmonella antigen to form a visually apparent immunoband indicating a positive test result.
試験法
Immunodiffusion
法的情報
1-2 Test is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
AOAC is a registered trademark of AOAC International
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
関連コンテンツ
1-2 Test® for Salmonella