Merck
11133
Sigma-Aldrich
硫化アンチモン(V)
technical, ≥60% Sb basis
別名:
五硫化アンチモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sb2S5
CAS番号:
分子量:
403.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
グレード
technical
形状
solid
反応適合性
core: antimony
reagent type: catalyst
濃度
≥60% Sb
SMILES記法
S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
InChI
1S/5S.2Sb
InChI Key
PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11133-BULK-R:
11133-100G-R:
11133-500G-R:4548173983394
11133-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Substantiation of maximum permissible levels of antimony trioxide and pentasulide in the atmospheric air of inhabitated places].
N V Grin' et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 68-69 (1989-04-01)
Brigitta Müller et al.
Planta, 249(3), 751-763 (2018-11-02)
Fe uptake machinery of chloroplasts prefers to utilise Fe(III)-citrate over Fe-nicotianamine complexes. Iron uptake in chloroplasts is a process of prime importance. Although a few members of their iron transport machinery were identified, the substrate preference of the system is