Merck
11365
Supelco
Avicel® PH-101 Cellulose Resin
285 mesh
別名:
セルロース, 微結晶セルロース, コットンリンター, セルロース, 粉末
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
Avicel® PH-101, ~50 μm particle size
形状
powder
品質水準
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
Cellulose
マトリックス活性基
polymer
粒径
~50 μm
分離法
size exclusion (SEC)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Avicel® PH-101は、粉末X線回折分析およびフーリエ変換赤外分光法を使用した微結晶セルロース(MCC)の解析において、標準物質として使用されました。
  • Avicel® PH-101は、結晶化度の評価や、XRDおよび固相13C NMRによるセルロースのスペクトル解析に使用されました。
  • Avicel® PH-101は、HPLCを使用した酵素アッセイ用のリン酸膨張セルロースの調製に使用されました。
分配クロマトグラフィー用の高純度セルロースパウダーです。
法的情報
Avicel is a registered trademark of FMC Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11365-6X1KG:
11365-250G:
11365-VAR:
11365-1KG:
11365-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The physicochemical characteristic of microcrystalline cellulose, derived from sawdust, agricultural waste products
Oyeniyi, Y. J., and O. A. Itiola.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4, 197-200 (2012)
Yasuya Fujita et al.
Applied and environmental microbiology, 70(2), 1207-1212 (2004-02-10)
A whole-cell biocatalyst with the ability to induce synergistic and sequential cellulose-degradation reaction was constructed through codisplay of three types of cellulolytic enzyme on the cell surface of the yeast Saccharomyces cerevisiae. When a cell surface display system based on
Physicochemical, spectroscopic and thermal properties of microcrystalline cellulose derived from corn cobs.
Azubuike, Chukwuemeka P., and Augustine O. Okhamafe
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 1, 1-7 (2012)
A staining technique for evaluating the pore structure variations of microcrystalline cellulose powders.
Yu, Xiaochun, and Rajai H. Atalla
Powder Technology, 98, 135-138 (1998)
Lara Hassan et al.
mBio, 10(4) (2019-07-04)
It is essential for microbes to acquire information about their environment. Fungi use soluble degradation products of plant cell wall components to understand the substrate composition they grow on. Individual perception pathways have been well described. However, the interconnections between