安全性情報
18405
Sigma-Aldrich
真空用グリース
別名:
ストップコック用グリース, 真空ライン用グリース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
フォーム
paste
アプリケーション
真空グリースは、蛍光共鳴エネルギー移動(FRET)によるイメージング時のカバーガラスの防水シールを作成する際に使用されています。また、光学式トルクレンチを用いた実験時に入力チャンネルと出力チャンネルを密封する際にも使われています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18405-6X100G:
18405-BULK:
18405-1KG:
18405-100G:4548173981710
18405-VAR:
18405-250G:4548173981727
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ying Tang et al.
ACS nano, 14(11), 14895-14906 (2020-11-11)
The ability to apply force and torque directly to micro- and nanoscale particles in optical traps has a wide range of applications. While full control of both force and torque in three dimensions has been realized using top-down fabrication of
Seungkyu Ha et al.
ACS photonics, 6(5), 1255-1265 (2019-05-24)
Optical trapping of (sub)micron-sized particles is broadly employed in nanoscience and engineering. The materials commonly employed for these particles, however, have physical properties that limit the transfer of linear or angular momentum (or both). This reduces the magnitude of forces
Marcella Brescia et al.
International journal of molecular sciences, 21(19) (2020-10-01)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is the most frequent and severe form of muscular dystrophy. The disease presents with progressive body-wide muscle deterioration and, with recent advances in respiratory care, cardiac involvement is an important cause of morbidity and mortality. DMD