溶解性
water: 1 mg/mL
λmax
595 nm
&ε; (減衰係数)
≥12000 at 250-256 nm in water at 0.003 mg/mL
≥17000 at 304-310 nm in water at 0.003 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccc(cc2)N(CC)CC)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\CC)CC
InChI
1S/C31H42N3.ClH/c1-7-32(8-2)28-19-13-25(14-20-28)31(26-15-21-29(22-16-26)33(9-3)10-4)27-17-23-30(24-18-27)34(11-5)12-6;/h13-24H,7-12H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
228842-VAR:
228842-25G:
228842-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック