安全性情報
26294
ハミルトン®シリンジ、1000シリーズGASTIGHT®、PTFE製ルアーロック型
1005SLPT (for Purge & Trap), volume 5 mL, needle size (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
glass body
ニードルサイズ
(not included)
特徴
This syringe allows you to easily remove the syringe plunger and load water samples into the syringe barrel
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81570
容量
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パ-ジアンドトラップ用シリンジ
本パ-ジアンドトラップ用サンプルロックシリンジは、米国環境保護庁(EPA)のパ-ジアンドトラップ濃縮法(EPA分析手法:502.1、502.2、503.1、524.1、524.2)に従った飲料水の分析を行えるよう設計されています。
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)