詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
≥99.0%
品質
LiChropur™
分子量
244.33 g/mol
テクニック
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
5 % in H2O
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.03
λ: 230 nm Amax: 0.02
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
30631-INTR-F:
30631-VAR-F:
30631-50G-F:
30631-10G-F:
30631-2.5G-F:
30631-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック