製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC1CCC2(CC1)NC(=O)C(=C2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)c4cc(C)ccc4C
InChI
1S/C24H33NO8/c1-12-4-5-13(2)15(10-12)17-21(24(25-22(17)30)8-6-14(31-3)7-9-24)33-23-20(29)19(28)18(27)16(11-26)32-23/h4-5,10,14,16,18-20,23,26-29H,6-9,11H2,1-3H3,(H,25,30)/t14?,16-,18-,19+,20-,23+,24?/m1/s1
InChI Key
UZUGTDHNHPYPHX-WUMYBWKZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Fruits and vegetables by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction based on liquid extraction/partition as well as dispersive solid phase extraction (d-SPE) and ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source and multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Pepper samples by chemometric-assisted QuEChERS extraction and UHPLC-ESI-MS/MS.
Jan Code
32487-BULK:
32487-10MG:
32487-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)