Merck
32918
Supelco
ハロスルフロンメチル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
Methyl 3-chloro-5-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinylcarbamoylsulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15ClN6O7S
CAS番号:
分子量:
434.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)c1c(Cl)nn(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
InChI
1S/C13H15ClN6O7S/c1-20-10(8(9(14)18-20)11(21)27-4)28(23,24)19-13(22)17-12-15-6(25-2)5-7(16-12)26-3/h5H,1-4H3,(H2,15,16,17,19,22)
InChI Key
FMGZEUWROYGLAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Halosulfuron-methyl is a highly active postemergence sulfonylurea herbicide, which finds applications in weed control management.
アプリケーション
Halosulfuron-methyl may be used as a standard in the determination of halosulfuron methyl in water samples using liquid chromatography coupled with electrospray ionization mass spectrometry (LC/ES-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32918-BULK:
32918-VAR:
32918-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Confirmation and quantitation of selected sulfonylurea, imidazolinone, and sulfonamide herbicides in surface water using electrospray LC/MS.
Rodriguez M and Orescan B D.
Analytical Chemistry, 70(13), 2710-2717 (1998)
Transformation kinetics and mechanism of the sulfonylurea herbicides pyrazosulfuron ethyl and halosulfuron methyl in aqueous solutions.
Zheng W, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(16), 7367-7372 (2008)
Determination and quantitation of sulfonylurea and urea herbicides in water samples using liquid chromatography with electrospray ionization mass spectrometric detection.
Ayano E, et al.
Analytica Chimica Acta, 507(2), 211-218 (2004)