Merck
32983
Supelco
エンロフロキサシン-d5 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
別名:
1-シクロプロピル-7-(4-エチル-d5-1-ピペラジニル)-6-フルオロ-4-オキソ-1,4-ジヒドロ-3-キノリンカルボン酸 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19D5H17FN3O3 · HCl
分子量:
400.89
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
アプリケーション
Enrofloxacin-d5 hydrochloride may be used as a reference standard in the determination of enrofloxacin in dairy products using ultra high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
32983-VAR:
32983-10MG:
32983-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development and Validation of a Multi-class UHPLC-MS/MS Method for Determination of Antibiotic Residues in Dairy Products.
Schwaiger B, et al.
Food Analytical Methods, 1-18 (2018)
Đorđe Tadić et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(20), 5209-5222 (2019-06-12)
The developed method was evaluated for the determination of 10 antibiotics belonging to four chemical classes (fluoroquinolones, sulfonamides, lincosamides, and metoxybenzylpyrimidines) and six of their metabolites in four vegetable matrices (lettuce, tomato, cauliflower, and broad beans). The reported method detection