Merck
33847
Supelco
タイロシン 酒石酸塩
VETRANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CC=O)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(C)=C\[C@@H]1CO[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]4OC
InChI
1S/C46H77NO17.C4H6O6/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b15-14+,23-18+;/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-;1-,2-/m11/s1
InChI Key
ICVKYYINQHWDLM-KBEWXLTPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チロシン酒石酸は、チロシン誘導体であり、媒質スペクトル抗生物質は、大部分のグラム陽性細菌、マイコプラズマ、一部のグラム陰性細菌、クラミジア細菌による感染の治療のための獣医薬品として適用することができるものです。 畜牛、家禽、七面鳥、ブタの体重増加と飼料効率を向上させるために、飼料添加物としても使用できます。
アプリケーション
タイロシンは、動物用医薬品で一般的に使用されるマクロライド系抗生物質です。50sリボソームでのタンパク質合成、ウシの移植部位膿瘍の予防、体内動態やMycoplasma gallisepticumおよびMycoplasma meleagridisの感染症の研究に使用されています。細胞培養アプリケーションには、8 mg/Lでの使用をお勧めします。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:チロシン酒石酸塩は、50S(L27タンパク質)リボソームに結合することによって細菌タンパク質合成を阻害します。
抗菌スペクトル:この製品は、グラム陽性細菌とマイコプラズマに対して機能します。
構成
本製品は、チロシンA、B、C、D酒石酸塩の混合物です。
注意
保存溶液は濾過滅菌して2~8℃で保存する必要があり、この溶液は、37℃で3日間安定です。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33847-250MG:
33847-VAR:
33847-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination and correlation of solubility of tylosin tartrate in alcohol mixtures
Shen Y, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 80, 128-134 (2015)
Clara L Porfírio-Dias et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 40(8), 1060-1066 (2020-03-10)
Andiroba (Carapa guianensis Aubl) is an Amazonian plant whose oil has been widely used in traditional medicine for various purposes, including anti-inflammation. Research reports indicate that the oil can confer antitumor activity due to the presence of fatty acids, which
N Gyémánt et al.
British journal of cancer, 103(2), 178-185 (2010-06-17)
The multidrug resistance (MDR) proteins are present in a majority of human tumours. Their activity is important to understand the chemotherapeutic failure. A search for MDR-reversing compounds was conducted among various Betti-base derivatives of tylosin. Here, we evaluate the in