Merck
33880
Supelco
AOZ-d4
VETRANAL®, analytical standard
別名:
3-アミノオキサゾリジン-2-オン-d4, 4,4,5,5-テトラジュウテロ-3-アミノ-オキサゾリジン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2D4N2O2
CAS番号:
分子量:
106.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1([2H])OC(=O)N(N)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-5-1-2-7-3(5)6/h1-2,4H2/i1D2,2D2
InChI Key
KYCJNIUHWNJNCT-LNLMKGTHSA-N
詳細
本製品は、動物用医薬品の合成ニトロフラン系抗菌薬である―フラゾリドンの代謝物であるAOZ(別名:3-アミノ-2-オキサゾリジノン)の同位体標識溶液です。
アプリケーション
本分析標準品は、以下の内部標準として使用できます:
  • 超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)とタンデム質量分析(MS/MS)による、魚類サンプル120点中の4種類のニトロフラン代謝残留物の多成分一斉分析
  • 固相マイクロ抽出(SPME)プローブを用いた抽出後の液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)による、さまざまな食品サンプル中の4種類のニトロフラン代謝物の定量
  • UHPLCと高分解能質量分析法(HRMS)による、動物由来食品中のニトロフランおよびクロラムフェニコール残留物の同時推定
  • 生物学的サンプル中のニトロフランおよびその代謝物を推定するためのUHPLC-MS/MSベースの方法の開発
  • LC-MS/MSによる分析のためのハチミツサンプル由来クロラムフェニコール、フロルフェニコール、ニトロフラン代謝物の液液抽出
  • 液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)による、家禽の筋肉および卵中のニトロフラン代謝物の推定。
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33880-BULK-R:
33880-10MG-R:
33880-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of nitrofuran metabolic residues in salt by liquid chromatography--tandem mass spectrometry
Pereira S.A, et al.
Analytica Chimica Acta, 514(1), 9-13 (2004)
Determination of nitrofuran metabolites in poultry muscle and eggs by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Finzi KJ, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 824(1-2), 30-35 (2005)
EunChae Ryu et al.
Environmental science and pollution research international, 28(6), 7551-7563 (2020-10-11)
A simplified method is described for reducing the analysis time of nitrofurans (NFs) and nitrofuran metabolites (NFMs) in the aquatic animals. Most existing HPLC-MS/MS methods are intended only for NFMs and are based on their fast metabolic transformations. We optimized