Merck
34207
Supelco
HMMNI-d3
VETRANAL®, analytical standard
別名:
2-ヒドロキシメチル-1-メチル-d3-5-ニトロ-1H-イミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4D3N3O3
CAS番号:
分子量:
160.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])n1c(CO)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3/i1D3
InChI Key
JSAQDPJIVQMBAY-FIBGUPNXSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
34207-VAR-R:
34207-BULK-R:
34207-10MG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)