Merck
36163
Supelco
メトラクロール
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-クロロ-N-(2-エチル-6-メチルフェニル)-N-(-2-メトキシ-1-メチルエチル)アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22ClNO2
CAS番号:
分子量:
283.79
Beilstein:
2743537
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.526-1.529
適合性
passes test for identity (NMR)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CCl
InChI
1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3
InChI Key
WVQBLGZPHOPPFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Metolachlor is a commonly used chloroacetamidepreemergent pesticide, which can be used for weed control management in a variety of food crops. It can undergo degradation in soil via microbial transformation reactions and hydrolytic reactions.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36163-BULK:
36163-100MG:
36163-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
リニュロン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36141
リニュロン
Metolachlor photocatalytic degradation using TiO 2 photocatalysts
Sakkas.A.V
Applied Catalysis. B, Environmental, 49(3), 195-205 (2004)
Metolachlor photodegradation study in aqueous media under natural and simulated solar irradiation
Dimou.DA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(3), 694- 701 (2005)
Photocatalytic-assisted ozone degradation of metolachlor aqueous solution
Orge.A.C, et al.
Chemical Engineering Journal, 318, 247-253 (2017)
Zisis Vryzas et al.
Chemosphere, 89(11), 1330-1338 (2012-06-29)
Biotransformation studies of atrazine, metolachlor and evolution of their metabolites were carried out in soils and subsoils of Northern Greece. Trace atrazine, its metabolites and metolachlor residues were detected in field soil samples 1 year after their application. The biotransformation
Megha Thakkar et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 126, 198-206 (2012-12-12)
Metolachlor, a chloroacetanilide herbicide, has been frequently detected in coastal waters. This study examined the growth, photosynthesis, and detoxification responses of chlorophyte Dunaliella tertiolecta (DT) and brown tide alga Aureococcus anophagefferens (AA) upon 5-day exposure to 0.5-5 mg L(-1) metolachlor.