蒸気圧
5.16 psi ( 20 °C)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
12.8 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
48 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
InChI Key
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36969-1G:4548173961163
36969-250MG:
36969-VAR:
36969-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック