Merck
41003
Supelco
trans-2-Hexadecenoyl-L-carnitine
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-hexadecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H43NO4
CAS番号:
分子量:
397.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NB.21
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (LC/MS)
光学活性
[α]/D -14±2°, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(/C([H])=C([H])/C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
41003-BULK:
41003-50MG:
41003-10MG:
41003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)