Merck
43207
Supelco
Sudan Orange G
analytical standard
別名:
2,4-Dihydroxyazobenzene, 4-(Phenylazo)resorcinol, SOG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N=NC6H3-1,3-(OH)2
CAS番号:
分子量:
214.22
カラーインデックス番号:
11920
Beilstein:
958430
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
143-146 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-10-6-7-11(12(16)8-10)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H/b14-13+
InChI Key
BPTKLSBRRJFNHJ-BUHFOSPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
43207-25MG:
43207-VAR:
43207-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Daniel Kessler et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(50), 16555-16566 (2014-12-17)
Previous neuroimaging investigations in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) have separately identified distributed structural and functional deficits, but interconnections between these deficits have not been explored. To unite these modalities in a common model, we used joint independent component analysis, a multivariate