認証
EPA 1694
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
CC1CCc2cc(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)
InChI Key
DPSPPJIUMHPXMA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
45735-VAR:
45735-1EA:
45735-250MG:
45735-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.