Merck
45820
Supelco
Haloxyfop-methyl
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13ClF3NO4
CAS番号:
分子量:
375.73
Beilstein:
1509615
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C16H13ClF3NO4/c1-9(15(22)23-2)24-11-3-5-12(6-4-11)25-14-13(17)7-10(8-21-14)16(18,19)20/h3-9H,1-2H3
InChI Key
MFSWTRQUCLNFOM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
45820-BULK:
45820-50MG:
45820-1EA:
45820-VAR:
45820-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)