製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Fc1ccc(Oc2ccnc3cc(Cl)cc(Cl)c23)cc1
InChI
1S/C15H8Cl2FNO/c16-9-7-12(17)15-13(8-9)19-6-5-14(15)20-11-3-1-10(18)2-4-11/h1-8H
InChI Key
WRPIRSINYZBGPK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>212.0 °F - closed cup - (External MSDS)
引火点(℃)
> 100 °C - closed cup - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46439-100MG:
46439-VAR:
46439-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック