安全性情報
51244
Supelco
Zirkon Standard für ICP
TraceCERT®, 1 g/L Zr in nitric acid and hydrofluoric acid (nominal concentration)
別名:
Zirconium ICP Standard Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Zr in nitric acid and hydrofluoric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
アプリケーション
Zirconium standard for ICP has been used in the determination of traces of zirconium residues present in polyolefins like polyethylene and polypropylene using microwave assisted method for digestion of polyolefins combined with inductively coupled plasma isotope dilution mass spectrometry method (ICP-IDMS).
アナリシスノート
2%硝酸および0.2%ふっ化水素酸中の1,000 mg/LのZrは、高純度ZrO2金属、HNO3 、HF および水 で調製されています。
その他情報
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates, please visit our ICP & AAS standards website
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
51244-100ML-BULK:
51244-100ML:4548173296104
51244-VAR:
51244-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of zirconium traces in polymers by ICP-IDMS?a powerful and fast method for routine testing of zirconium residues in polyolefins
Diemer J and Heumann.GK
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 364, 421-423 (1999)