安全性情報
5154
Sigma-Aldrich
Silk Fibroin
from domesticated Bombyx mori silkworm, liquid, 50 mg/mL, suitable for cell culture, used for 3D scaffolds
別名:
Silk Fibroin Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
product name
シルク、フィブロイン溶液, 50 mg/mL
由来生物
domesticated Bombyx mori silkworm
品質水準
形状
solution
分子量
avg mol wt 100 kDa
濃度
50 mg/mL
~50 mg/mL
アプリケーション
clinical testing
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
フィブロインシルク溶液は、飼育カイコBombyx mori由来のフィブロインタンパク質を100%使用しています。本製品は、コンタミネーションを最小限にする方法で製造されており、バイオバーデンは低いですが、無菌性については考慮されていません。
フィブロインタンパク質は、カイコの繭の繊維の主な構造成分です。 フィブロインは、高度な生体適合性や、体内に埋め込んだ場合に免疫反応を起こさないことから、医学的用途に使用できる大きな可能性があります。 このシルク繊維を可溶化して得られるのがフィブロイン水溶液であり、培養の添加剤又は組織工学関連研究用の3D骨格の作製に使用することができます。
従来の組織工学的方法と同様、一般的にin vitroでこのシルク骨格に特定のタイプの細胞を播種し(多くの細胞はフィブロインタンパク質に接着するため)、時間をかけて培養して組織構造を再現します。シルクフィブロインタンパク質は、自然に存在するタンパク質分解酵素で分解できること、また他の合成物質とは異なり生物活性を持つ骨格であることが示されています。 したがって、シルク骨格は体内で生理学的経路と同様の方法で分解・再建されます。 シルクフィブロインタンパク質は非必須及び必須両方のアミノ酸から成り、アラニンとグリシンは特定の濃度があり、これらのアミノ酸は後に新たな組織再生のために周囲の細胞に再吸収されます。これは重要なことですが、シルクの分解産物は、他の合成の、又は自然由来の生体材料で多くみられるような、局所に集まって毒性を誘発することはありません。
様々な形状・形態の骨格を作製できるので(コーティング、膜、スポンジ、ヒドロゲル、電界紡糸繊維、マイクロ/ナノスフェアなど)、コラーゲン、キトサン、アルギン酸のような加工の選択肢が少ない他の生体高分子系に勝る点が数多くあります。分解速度、疎水性/親水性、膜透過性、機械強度、孔隙率、酸素透過性、熱安定性など、シルク材料の特性は様々な加工技術によって変更が可能です。この点に関して、シルクタンパク質は特定の用途に対する材料特性を設定することが可能な生体高分子のクラスを代表しています。
本製品を用いて細胞を培養する場合、抗生物質を使うなど、滅菌性を維持するための対策を取ってください。
調製ノート
2~10℃でゆっくり融解してください。内容物を混合するときは穏やかに回してください。ボルテックスや激しいピペッティングはしないでください。融解後に20 mLボトルの内容物を使い切らない場合は、小容量に分注して−70℃で凍結してください。凍結・融解は最小限にしてください。タンパク質の沈殿が生じる可能性がありますので、1週間以上融解したままの状態にしないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
5154-20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hasan Baysal et al.
British journal of cancer, 123(5), 752-761 (2020-06-17)
The epidermal growth factor receptor (EGFR) is overexpressed by 80-90% of squamous cell carcinoma of head and neck (HNSCC). In addition to inhibiting EGFR signal transduction, cetuximab, a monoclonal antibody targeting EGFR can also bind to fragment crystallisable domain of