Merck
51825
Supelco
ベモトリジニール
analytical standard
別名:
2,4-Bis[4-(2-エチルヘキシロキシ)-2-ヒドロキシフェニル]-6-(4-メトキシフェニル)-1,3,5-トリアジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H49N3O5
CAS番号:
分子量:
627.81
Beilstein:
11322254
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
carbon content, 72.70% (theory)
hydrogen content, 7.87% (theory)
nitrogen content, 6.69% (theory)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
77-85 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCC(CC)COc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccc(OCC(CC)CCCC)cc3O)-c4ccc(OC)cc4
InChI
1S/C38H49N3O5/c1-6-10-12-26(8-3)24-45-30-18-20-32(34(42)22-30)37-39-36(28-14-16-29(44-5)17-15-28)40-38(41-37)33-21-19-31(23-35(33)43)46-25-27(9-4)13-11-7-2/h14-23,26-27,42-43H,6-13,24-25H2,1-5H3
InChI Key
XVAMCHGMPYWHNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベモトリジノールは、メトキシベンゼンファミリーに属する脂溶性有機UVフィルターです。紫外線-A放射を吸収する能力があるため、日焼け止め製品の成分として一般に使用されています。通常はTinosorb SおよびEscalol Sとして販売されています。
アプリケーション
本分析標準品は、以下の用途にも使用できます:
  • 超音波ボルテックス支援DLLME(US-VA-DLLME)および高速液体クロマトグラフィー-ダイオードアレイ検出(HPLC-DAD)による、日焼け止めローションおよびヒトの最外部皮膚サンプル中の5種類のUVフィルターの多成分一斉分析
  • ビフェニルコアシェルカラムを用いた最適化高速液体クロマトグラフィー(HPLC)法とUVおよび蛍光検出による、沿岸砂サンプル中の9種類の有機UVフィルターの定量
  • 逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)による局所製剤中の分析対象物の定量。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
51825-25MG:
51825-VAR:
51825-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development and validation of a stability indicating RP-HPLC method for the determination of two sun protection factors (Koptrizon and Tinosorb S) in topical pharmaceutical formulations using experimental designs
Roy C and Chakrabarty J
ISRN Chromatography, 2013 (2013)
Diogo Noin de Oliveira et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 988, 13-19 (2015-03-07)
Sunlight exposure causes several types of injury to humans, especially on the skin; among the most common harmful effects due to ultraviolet (UV) exposure are erythema, pigmentation and lesions in DNA, which may lead to cancer. These long-term effects are