Merck
68696
Supelco
Hexachlorobenzene-13C6
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6Cl6
CAS番号:
分子量:
290.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥99 atom % 13C
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
SMILES記法
Cl[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
InChI
1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
CKAPSXZOOQJIBF-IDEBNGHGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hexachlorobenzene-13C6 is an isotope-labeled analog of the organochlorine pesticide, hexachlorobenzene.
アプリケーション
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68696-VAR:
68696-5MG:
68696-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Genotoxicity of the organochlorine pesticides 1, 1-dichloro-2, 2-bis (p-chlorophenyl) ethylene (DDE) and hexachlorobenzene (HCB) in cultured human lymphocytes
Ennaceur S, et al.
Chemosphere, 71(7), 1335-1339 (2008)