認証
according to ISO 6888-3:2003
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
beef extract, 5.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L
glycine, 1.2 g/L
lithium chloride, 5.0 g/L
mannitol, 20.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium pyruvate, 3.0 g/L
yeast extract, 5.0 KBE/mL
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.9±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
適合性
Staphylococcus spp.
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69527-VAR:
69527-500G:
69527-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)