Merck
74607
Supelco
3-O-アセチル-11-keto-β-ボスウェル酸
analytical standard
別名:
3α-アセトキシ-11-オキソ-12-ウルセン-24-oic酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H48O5
CAS番号:
分子量:
512.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥94.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC(=O)[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](OC(C)=O)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@H]2[C@H]1C
InChI
1S/C32H48O5/c1-18-9-12-28(4)15-16-30(6)21(25(28)19(18)2)17-22(34)26-29(5)13-11-24(37-20(3)33)32(8,27(35)36)23(29)10-14-31(26,30)7/h17-19,23-26H,9-16H2,1-8H3,(H,35,36)/t18-,19+,23-,24-,25+,26-,28-,29+,30-,31-,32-/m1/s1
InChI Key
HMMGKOVEOFBCAU-BCDBGHSCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-O-acetyl-11-keto-β-boswellic acid is a triterpenic acid showing anti-inflammatory effects.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
74607-BULK:
74607-VAR:
74607-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparison of the irritation potentials of Boswellia serrata gum resin and of acetyl-11-keto-β-boswellic acid by in vitro cytotoxicity tests on human skin-derived cell lines.
Burlando B, et al.
Toxicology Letters, 177(2), 144-149 (2008)
Anti?tumor and anti?carcinogenic activities of triterpenoid, β?boswellic acid.
Huang TM, et al.
Biofactors, 13(1-4), 225-230 (2000)