蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10 %, 100 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.410
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77597-BULK-F:
77597-VAR-F:
77597-5ML-F:
77597-1ML-F:
77597-10ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック