安全性情報
78456
Supelco
多分散粒子標準
Particle Size Standard, PS226, 10 x 2.5g, 50-350 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
形状
particles
メーカー/製品名
Whitehouse Scientific Ltd PS226
粒径
50-350 μm
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polydisperse Particle Standard (PS226, size: 50-350 μm) is a particle size standard, ideal to profile particle size distribution (PSD) of test samples.
This product is characterized by techniques such as electroformed sieve analysis and microscopy.
アプリケーション
It′s a spherical particle size reference standard for use in calibration of any method of particle size analysis.
It can also be used to determine the precision and reproducibility of laser diffraction particle analyzer.
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available as a neat sample
  • traceable to NIST and SRM standards
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
78456-2.5G:
78456-10X2.5G:4548173360102
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sigma data null
Revisiting the chronology and environmental conditions for the accretion of late Pleistocene-early Holocene Pampean loess (Argentina)
Torre G, et al.
Chemosphere, 213, 105-119 (2019)
New insights on sources contributing dust to the loess record of the western edge of the Pampean Plain during the transition from the late MIS 2 to the early Holocene
Torre G, et al.
Chemosphere, 30(4), 537-545 (2020)
Soil variables that determine lead accumulation in Bidens pilosa L. and Tagetes minuta L. growing in polluted soils.
Salazar M J, et al.
Geoderma, 279, 97-108 (2016)
Arsenic-bearing phases in South Andean volcanic ashes: Implications for As mobility in aquatic environments
Bia G, et al.
Chemical Geology , 393, 26-35 (2015)